Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 225.99 |
| Procent renhed | 95% |