Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30980695
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30980695 5 g -
30975169 100 g -
30977278 10 g -
30978127 25 g -
30969618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30980695 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD103275g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 454-79-5
Molekylær formel C7H5BrF3N
MDL nummer MFCD00007637
Mængde 5 g
SMIL NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Br
Molekylvægt (g/mol) 240.02
Procent renhed 98%