Få mere at vide
2-brom-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595270
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595270 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10381460 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595270 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC72310DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 37461-61-3
Molekylær formel C3BrF3N2S
Molekylvægt (g/mol) 233.01
MDL nummer MFCD00015535
InChI nøgle LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12874685
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol
SMIL FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel vægt 233.01
Procent renhed 97%