Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol, 97%
Artikelnummer. p-7028969
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11421330
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26389.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 205371-26-2 | C7H4BrF3O2 | 257.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205371-26-2
Molekylær formel C7H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 257.01
MDL nummer MFCD06660162
InChI nøgle RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
PubChem CID 17750742
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethoxy)phenol
SMIL OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brydningsindeks 1.4815
Mængde 5 g
Formel vægt 257.01
Procent renhed 97%