Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol |
| Brydningsindeks | 1.4815 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 257.01 |
| Procent renhed | 97% |