Få mere at vide
2-Bromo-5-pyridinemethanol, 95%
Artikelnummer. 15497898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497898 5 g 5g
15487898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61375.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122306-01-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
2-Brom-5-pyridinmethanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-pyridinmethanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122306-01-8
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD04974508
InChI nøgle QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
PubChem CID 6421249
IUPAC navn (6-brompyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC=C1CO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-pyridinemethanol
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Mængde 5 g
Formel vægt 188.02
Procent renhed 95%