Få mere at vide
2-Brom-5-pikolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 3510-66-5 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-methylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vægt | 170.9684 |