Få mere at vide
2-Brom-5-pikolin, TRC
Artikelnummer. 30331229
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331229 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68557025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Molekylær formel C6 H6 Br N
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1ccc(Br)nc1
IUPAC navn 2-bromo-5-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 172.02
Formel vægt 170.9684