Få mere at vide
2-Brom-5-nitrothiophen, 97%
Artikelnummer. 15294864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15294864 25 g Glasflaske 25g
15284864 1 g Glasflaske 1g
15204874 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15294864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451150250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13195-50-1
Molekylær formel C4H2BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.03
InChI nøgle ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC navn 2-brom-5-nitrothiophen
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitrothiophene
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formel vægt 208.03
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.