Få mere at vide
2-Brom-5-nitrothiophen, 97%
Artikelnummer. 11452568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452568 5 g 5g
11442568 1 g 1g
11462568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15866.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13195-50-1
Molekylær formel C4H2BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.029
MDL nummer MFCD00022493
InChI nøgle ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC navn 2-brom-5-nitrothiophen
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitrothiophene
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 235°C to 237°C
Mængde 5 g
Beilstein 120955
Synonym 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formel vægt 208.04
Procent renhed 97%