Få mere at vide
2-Bromo-5-nitrothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10529820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529820 5 g Glass bottle 5g
10345930 1 g Glass bottle 1g
10289483 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10529820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107180050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-48-8
Molekylær formel C3HBrN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 209.02
MDL nummer MFCD00005317
InChI nøgle ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC navn 2-bromo-5-nitro-1,3-thiazole
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitrothiazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 209.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitrothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.