Få mere at vide
2-Brom-5-nitrothiazol, 98%
Artikelnummer. 11437716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437716 5 g 5g
11427716 1 g 1g
11447716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14701.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209,02 g/mol
2-Brom-5-nitrothiazol bruges som byggesten. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-nitrothiazol anvendes som byggesten. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-48-8
Molekylær formel C3HBrN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 209.02
MDL nummer MFCD00005317
InChI nøgle ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC navn 2-brom-5-nitro-1,3-thiazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitrothiazole
Smeltepunkt 85°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 4856
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 209.03
Procent renhed 98%