Få mere at vide
2-Bromo-5-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-nitropyridine |
| CAS | 4487-59-6 |
| Molekylær formel | C5 H3 Br N2 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyridine, 2-bromo-5-nitro-, 2-Bromo-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-bromopyridine, NSC 73702 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-nitropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.99 |
| Formel vægt | 201.9378 |