Få mere at vide
2-Bromo-5-nitroimidazole, 98%
Artikelnummer. 15497658
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497658 5 g 5g
15487658 1 g 1g
15407668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61155.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65902-59-2 | C3H2BrN3O2 | 191.972 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65902-59-2
Molekylær formel C3H2BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 191.972
MDL nummer MFCD09038915
InChI nøgle UWRJWMLKEHRGOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitroimidazole, 2-bromo-4-nitro-1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro-3h-imidazole, 2-bromo-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro, nitrobromoimidazole, pubchem20161, acmc-20aiz1, acmc-1b2vr
PubChem CID 47754
IUPAC navn 2-brom-5-nitro-lH-imidazol
SMIL C1=C(NC(=N1)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroimidazole
Mængde 5 g
Formel vægt 191.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof