Få mere at vide
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 20357-20-4 |
| Molekylær formel | C7H4BrNO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, NSC 107452 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.02 |
| Formel vægt | 228.9375 |