Få mere at vide
2-Bromo-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30334710
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30334710 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30334710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6881182.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Molekylær formel C7H6BrNO3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMIL COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 232.03
Formel vægt 230.9531