Få mere at vide
2-Bromo-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30342807
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30342807 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30342807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB688118500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Molekylær formel C7H6BrNO3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMIL COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 232.03
Formel vægt 230.9531