Få mere at vide
2-Bromo-5-methylthiophen, stabiliseret med kobber (0,1%) og natriumbicarbonat (0,4%), 95%
Artikelnummer. 10448278 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10448278 1 g Glasflaske 1g
10419238 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448278 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 434200010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 765-58-2 | C5H5BrS | 177,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-58-2
Molekylær formel C5H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 177.06
MDL nummer MFCD00130103
InChI nøgle ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methyl-thiophene, 2-bromo-5-methyl thiophene, thiophene, 2-bromo-5-methyl, 2-methyl-5-bromothiophene, 2-brom-5-methylthiophen, zlchem 358, pubchem5193, acmc-1beki, 2-methyl-5-bromothiphene, 5-bromo-2-methylthiophene
PubChem CID 69831
IUPAC navn 2-brom-5-methylthiophen
SMIL CC1=CC=C(S1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 65 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Stabilisator stabilisator - Cu (0,1 %), NaHCO3 (0,4 %)
Formel vægt 177.06
Procent renhed ≥94.0%
Fysisk form Liquid, May Include Precipitate
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%), 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.