Få mere at vide
2-Bromo-5-methylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30331065
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30331065 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30331065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB697780500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylthiazole
CAS 41731-23-1
Molekylær formel C4H4BrNS
Mængde 500 mg
Synonym 2-Bromo-5-methyl-1,3-thiazole
InChI formel InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3
SMIL Cc1cnc(Br)s1
IUPAC navn 2-bromo-5-methyl-1,3-thiazol
Molekylvægt (g/mol) 178.05
Formel vægt 176.9248