Få mere at vide
2-Bromo-5-methylthiazol, 98%
Artikelnummer. 15430949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430949 1 g 1g
15440949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63951.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 41731-23-1 | C4H4BrNS | 178,047 g/mol
2-Bromo-5-methylthiazol er en bromeret thiazolforbindelse til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-methylthiazol er en bromeret thiazolforbindelse til proteomikforskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41731-23-1
Molekylær formel C4H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 178.047
MDL nummer MFCD08460610
InChI nøgle FJPZHYAYNAUKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylthiazole, 2-bromo-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl, pubchem20436, acmc-209jlg, 2-bromo-5-methyl thiazole, ksc493s9j
PubChem CID 21906106
IUPAC navn 2-brom-5-methyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=CN=C(S1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylthiazole
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 178.05
Procent renhed 98%