Få mere at vide
2-Bromo-5-methylpyridin, 98+%
Artikelnummer. 11446087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446087 5 g 5g
11456087 25 g 25g
11466087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25083.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172,025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3510-66-5
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.025
MDL nummer MFCD00209553
InChI nøgle YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC navn 2-brom-5-methylpyridin
SMIL CC1=CN=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylpyridine
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Kogepunkt 95 °C til 96 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Mængde 5 g
Beilstein 107323
Formel vægt 172.03
Procent renhed ≥98%