Få mere at vide
2-Bromo-5-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 10193201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10193201 5 g 5g
10748172 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10193201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347170050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3510-66-5
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.02
MDL nummer MFCD00209553
InChI nøgle YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC navn 2-brom-5-methylpyridin
SMIL CC1=CN=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylpyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Farve Brun eller hvid til gul
Kogepunkt 95°C to 96°C (12.5 mmHg)
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(C5H3N)CH3
Mængde 5 g
Formel vægt 172.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-methylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.