Få mere at vide
2-Bromo-5-methylbenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-methylbenzoic acid |
| CAS | 6967-82-4 |
| Molekylær formel | C8H7BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |