Få mere at vide
2-bromo-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-bromo-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine |
| CAS | 143150-92-9 |
| Molekylær formel | C7H9N2SBr |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-5-Methyl-4,5,6,7-Tetrahydrothiazolo[5,4-C]-Pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BrN2S/c1-10-3-2-5-6(4-10)11-7(8)9-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.12 |
| Formel vægt | 231.967 |