Få mere at vide
2-brom-5-methyl-1-benzothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799643
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10799643 1 g 1g
10536314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07070DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 111860-00-5
Molekylær formel C9H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 227.119
MDL nummer MFCD05865140
InChI nøgle HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
PubChem CID 2794769
IUPAC navn 2-brom-5-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 227.12
Procent renhed 97%