Få mere at vide
2-bromo-5-methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30332481
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30332481 5 g
1 options
Artikelnummer. 30332481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6851105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Molekylær formel C8H7BrO3
Mængde 5 g
Synonym 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 2-bromo-5-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 231.04
Formel vægt 229.9579