Få mere at vide
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 7507-86-0 |
| Molekylær formel | C8H7O2Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-3-methoxybenzaldehyde, NSC 401439 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(Br)c(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |