Få mere at vide
2-Bromo-5-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 11364406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364406 1 g 1g
11374406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20016.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73290-22-9 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73290-22-9
Molekylær formel C5H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 283.89
MDL nummer MFCD03095201
InChI nøgle LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
PubChem CID 4738271
IUPAC navn 2-brom-5-iodpyridin
SMIL BrC1=CC=C(I)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-iodopyridine
Smeltepunkt 123°C to 124°C
Mængde 1 g
Beilstein 109100
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 283.89
Procent renhed 97%