Få mere at vide
2-bromo-5-iodobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-iodobenzoic Acid |
| CAS | 25252-00-0 |
| Molekylær formel | C7H4BrIO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(I)ccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-iodobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.91 |
| Formel vægt | 325.8439 |