Få mere at vide
2-Bromo-5-hydroxypyridine, 95%
Artikelnummer. 11312229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312229 1 g 1g
11322229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55717-45-8 | C5H6BNO | 106.92 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og i koblingsreaktioner med halogenaromatiske aminer og alkoholer til en praktisk syntesevej til 2-substituerede aminophenyl- og hydroxyphenylpyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og i koblingsreaktioner
med halogenaromatiske aminer og alkoholer for en praktisk syntesevej til 2-substituerede aminophenyl- og hydroxyphenylpyridiner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55717-45-8
Molekylær formel C5H6BNO
Molekylvægt (g/mol) 106.92
MDL nummer MFCD04114184
InChI nøgle ADHMWMAEKRZWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-hydroxypyridine, 6-bromo-3-pyridinol, 6-bromo-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-bromo, 5-hydroxy-2-bromopyridine, pubchem5967, zlchem 1240, 2-bromopyridine-5-ol, acmc-209lor, 3-hydroxy-6-bromopyridine
PubChem CID 2762865
IUPAC navn 6-brompyridin-3-ol
SMIL BC1=CC=C(O)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-hydroxypyridine
Smeltepunkt 133°C to 136°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174
Procent renhed 95%