Få mere at vide
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 58380-11-3 |
| Molekylær formel | C7H5BrO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vægt | 215.9422 |