Få mere at vide
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2973-80-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1ccc(Br)c(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |