Få mere at vide
2-Bromo-5-fluoropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205244 5 g Glasflaske 5g
10557434 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397970050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41404-58-4
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.98
MDL nummer MFCD00234011
InChI nøgle UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
PubChem CID 2783171
IUPAC navn 2-brom-5-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluoropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30.0°C to 31.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 83.0°C (44.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 175.98
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluoropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.