Få mere at vide
2-Bromo-5-fluoropyridine, 98%
Artikelnummer. 11368916
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368916 5 g 5g
11358916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19536.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41404-58-4 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41404-58-4
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD00234011
InChI nøgle UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
PubChem CID 2783171
IUPAC navn 2-bromo-5-fluoropyridine
SMIL C1=CC(=NC=C1F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 26°C to 31°C
Kogepunkt 80°C to 83°C (44 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.5396
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1561456
Formel vægt 175.99
Procent renhed 98%