Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorophenol, 97%
Artikelnummer. p-7022339
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11417347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15064.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147460-41-1
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD00040939
InChI nøgle HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC navn 2-brom-5-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorophenol
Tæthed 1.717
Kogepunkt 184°C to 186°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 5 g
Beilstein 7915214
Formel vægt 191
Procent renhed 97%