Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10078089 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10078089 1 g Glass bottle 1g
10421183 5 g Glass bottle 5g
10199879 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10078089 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329490010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 147460-41-1
MDL nummer MFCD00040939
InChI nøgle HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC navn 2-bromo-5-fluorophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorophenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42.0°C to 44.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.7170g/mL
Kogepunkt 89.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4BrFO
Lineær formel BrC6H3(F)OH
Brydningsindeks 1.5520 to 1.5540
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.717
Molekylvægt (g/mol) 191
Formel vægt 191
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-5-fluorophenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.