Få mere at vide
2-Bromo-5-chlorothiophen, 97%
Product Code. 11492668
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11492668 5 g 5g
11402678 25 g 25g
11412678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11492668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16682.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2873-18-9 | C4H2BrClS | 197,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2873-18-9
Molekylær formel C4H2BrClS
Molekylvægt (g/mol) 197.47
MDL nummer MFCD00014523
InChI nøgle ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromothiophene, 5-bromo-2-chlorothiophene, 2-chloro-5-bromo thiophene, thiophene, 2-bromo-5-chloro, 2-brom-5-chlorthiophen, pubchem5279, acmc-1cs3j, 2-bromo-5-chloro-thiophene, 5-bromo-2-chloro-thiophene, ksc207m3t
PubChem CID 76133
IUPAC navn 2-brom-5-chlorthiophen
SMIL ClC1=CC=C(Br)S1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chlorothiophene
Tæthed 1.803
Kogepunkt 69 °C til 70 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.596
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 109897
Formel vægt 197.48
Procent renhed 97%