Få mere at vide
2-Bromo-5-chloropyridin, 98%
Artikelnummer. 15481529
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481529 100 g 100g
15471529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64367.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192,44 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges også til syntese af nye halopyridinylboronsyrer og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges også til syntese af nye halopyridinylboronsyrer og estere.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40473-01-6
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD00234006
InChI nøgle BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
PubChem CID 817098
IUPAC navn 2-brom-5-chlorpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chloropyridine
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C (litteratur)
Kogepunkt 128 °C (16 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 109098
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 192.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof