Få mere at vide
2-brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069381
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10069381 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10304442 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069381 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08172DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-60-8
Molekylær formel C9H6BrClS
Molekylvægt (g/mol) 261.561
MDL nummer MFCD00126363
InChI nøgle RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC navn 2-brom-5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.57
Procent renhed 97%