Få mere at vide
2-Brom-5-klor-1,3-dimethylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 103724-99-8 |
| Molekylær formel | C8H8BrCl |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.51 |
| Formel vægt | 217.9498 |