Få mere at vide
2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| Formel vægt | 248.879 |