Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11319959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319959 5 g 5g
11399949 250 mg 250mg
11309959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25748.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175205-81-9 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175205-81-9
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 225.996
MDL nummer MFCD00153085
InChI nøgle WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-bromo-4-trifluormethyl pyridine, pubchem8064, acmc-209e9d, abbypharma ap-11-5529
PubChem CID 2781543
IUPAC navn 2-brom-4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.83
Kogepunkt 84°C to 85°C (14 mmHg)
Flammepunkt 73°C (164°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 5 g
Formel vægt 226
Procent renhed 97%