Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 57946-63-1 |
| Molekylær formel | C7H5BrF3N |
| MDL nummer | MFCD00042150 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.02 |
| Procent renhed | 98% |