Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline, Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-17-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 Br F3 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)-, 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine, 2-Bromo-4-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Vis mere |