Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline, Mikromol™
Artikelnummer. 30050083
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050083 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050083 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.150100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 175278-17-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 Br F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)-, 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine, 2-Bromo-4-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMIL Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
IUPAC navn 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Molekylvægt (g/mol) 256.02
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.9507 g/mol