Få mere at vide
2-Bromo-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenol |
| CAS | 299917-32-1 |
| Molekylær formel | C12 H19 Br O2 Si |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19BrO2Si/c1-12(2,3)16(4,5)15-9-6-7-11(14)10(13)8-9/h6-8,14H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.268 |
| Formel vægt | 302.034 |