Få mere at vide
2-Brom-4-pikolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-picoline |
| CAS | 4926-28-7 |
| Molekylær formel | C6H6BrN |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccnc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vægt | 170.9684 |