Få mere at vide
2-Brom-4-nitrotoluen, TRC
Artikelnummer. 30336541
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30336541 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30336541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6980832.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-nitrotoluene
CAS 7745-93-9
Molekylær formel C7H6BrNO2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-bromo-1-methyl-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 216.03
Formel vægt 214.9582