missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5847-59-6 |
| Molekylær formel | C6H4BrNO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 212120 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.01 |
| Formel vægt | 216.9375 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?