missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 16426-64-5 |
| Molekylær formel | C7 H4 Br N O4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.02 |
| Formel vægt | 244.9324 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?