Få mere at vide
2-Bromo-4-methylthiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methylthiazole |
| CAS | 7238-61-1 |
| Molekylær formel | C4H4BrNS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3 |
| SMIL | Cc1csc(Br)n1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.05 |
| Formel vægt | 176.9248 |